Få mere at vide
DWK Life Sciences Tætningsring, til polerede sfæriske samlinger (silikone + FEP)
Artikelnummer. p-7189232 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15807091
Brand: DWK Life Sciences 286236402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til forsegling DURAN™ kugleled uden jordforbindelser med høje krav til kemikalieresistens.
Ikke-slebet DURAN™ kugleformede samlinger tætner kun via tætningsringen. FEP-belagte silikoneringe anvendes, hvor der kræves høj kemikalieresistens.
  • På grund af materialeegenskaberne kan den bruges til arbejde med høje krav til tætningsringens kemiske resistens.
  • Silikone og FEP tætningsring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 64 NS
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Silikone, FEP
Til brug med (applikation) Tætning af ikke-slebne kugleformede samlinger
Emballagemængde 10/Pk.