Få mere at vide
DWK Life Sciences Tætningsring, til polerede sfæriske samlinger (silikone + FEP)
Shop alle DWK Life Sciences produkter
Oversigt:
19 NS
29 NS
35 NS
41 NS
64 NS
S 13 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Ikke-slebet DURAN™ kugleformede samlinger tætner kun via tætningsringen. FEP-belagte silikoneringe anvendes, hvor der kræves høj kemikalieresistens.
- På grund af materialeegenskaberne kan den bruges til arbejde med høje krav til tætningsringens kemiske resistens.
- Silikone og FEP tætningsring
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 64 NS |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Silikone, FEP |
| Til brug med (applikation) | Tætning af ikke-slebne kugleformede samlinger |
| Emballagemængde | 10/Pk. |