Få mere at vide
BRAND™ Tætningsring til Dessicator
Artikelnummer. p-8772026 Shop alle Brand produkter
Oversigt:
Nominel størrelse 200 mm
Nominel størrelse 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10568471
Brand: BRAND™ 65824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver forsegling til ekssikatorapplikationer
  • CR konstruktion
  • Til brug med Dessicatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 1
Produkttype Eksikkator tætningsring
Oversigt Nominel størrelse 250 mm
Materiale Kloroprengummi
Til brug med (udstyr) Til ekssikkatorer