Få mere at vide
BRAND™ Tætningsring til Dessicator
Artikelnummer. 10568471 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Oversigt:
Nominel størrelse 200 mm
Nominel størrelse 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
10568471 Nominel størrelse 250 mm Hver
10017780 Nominel størrelse 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10568471 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 65824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 DKK
    118.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 28.52 DKK
    19% Slukket
På lager
Giver forsegling til ekssikatorapplikationer
  • CR konstruktion
  • Til brug med Dessicatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nominel størrelse 250 mm
Materiale Kloroprengummi
Til brug med (udstyr) Til ekssikkatorer
Produkttype Eksikkator tætningsring
Mængde 1