Få mere at vide
Eppendorf™ Tætningsmåtte til DWP96/2000 Deepwell Plade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15491920 Shop alle Eppendorf produkter
:
Til brug med DWP 96/2000 Deep Well Plate
Artikelnummer. 15491920
Brand: Eppendorf™ 0030127960
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende forseglingsmulighed giver en sikker og pålidelig lukning, der er egnet til inkubation, behandling, opbevaring eller prøvearkivering.
  • Opbevaringsfilm og folielimede forseglinger til enkel og pålidelig forsegling under prøveopbevaring
  • Varmforseglingskant og folie til kontinuerlig låsning med den bedste fordampningsbeskyttelse
  • Folieprodukter er lavet af aluminium, kan gennembores og beskytter lysfølsomme prøver
  • Filmprodukter er gennemsigtige og giver beskyttelse mod uønskede punkteringer
  • Eppendorf pladelåg: stabil, fleksibel beskyttelse af prøver under korttidsopbevaring
  • Autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PCR ren
nr. pr. pakke 500/Pk., 5 Poser x 10 Stk
Pladekompatibilitet 96/2000 Dybbrøndsplade