Få mere at vide
Mettler Toledo™ Tætningsskiver
Artikelnummer. 10611141 Shop alle Mettler Toledo produkter
Til brug med (udstyr):
Stromboli KF ovn prøveskifter prøvehætteglas
Artikelnummer. 10611141
Brand: Mettler Toledo™ 51108693
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Egnede forseglingsskiver til Stromboli KF Oven Sample Changer prøvehætteglas. Mettler Toledo™ Tætningsskiver er lavet af aluminium og kommer i en pakke med 144 stk.
  • Velegnet til Stromboli KF Oven Sample Changer hætteglas
  • Aluminium
  • 144 hætteglas/pakning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sølv
Diameter (metrisk) 22 mm
Type Tætningsskiver
Til brug med (applikation) Stromboli KF ovn prøveskifter prøvehætteglas
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) Stromboli KF ovn prøveskifter prøvehætteglas