Få mere at vide
asecos™ Tætningsmåtte
Artikelnummer. 17896356 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
400,00 mm
600,00 mm
800,00 mm
1000,00 mm
1200,00 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
17896356 400,00 mm
17806536 600,00 mm
17886406 800,00 mm
17866466 1000,00 mm
17826536 1200,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17896356 Leverandør asecos™ Leverandørnr. 9902
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tætningsmåtten giver hurtig beskyttelse i tilfælde af utætte væsker.
  • Forhindrer i tilfælde af brand eller nød forurening af omgivelserne med vandforurenende væsker
  • Inkl. beskyttelsesfilm med integrerede håndtag
  • Modstandsdygtig over for vand, kulbrinter og de fleste kemikalier
  • Det ekstremt tætte, fleksible materiale, der klæber til undersiden, tilpasser sig perfekt til jordens beskaffenhed
  • Kan bruges flere gange
Tekniske data
Farve Gul
Materiale Polyurethan
Type Barrier Spild Matting
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 400.00 mm
Bredde (engelsk) 15,75 tommer
Bredde (metrisk) 400,00 mm
Højde (engelsk) 0,31 tommer.
Højde (metrisk) 8.00 mm
Vægt (engelsk) 3.86 lb.
Vægt (metrisk) 1.75 kg