Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ Værktøj til fjernelse af tætningssæde
Artikelnummer. 15279153
Til brug med (udstyr):
Til mikrokontrolventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15279153
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 1236101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med mikrokontrolventiler. Trajan Scientific and Medical Værktøj til fjernelse af tætningssæde, der bruges med mikrokontrolventiler, giver præcis måling og on-off kontrol af gasstrømme
  • Ideel til kromatografiapplikationer
  • Kan bruges ved forhøjede temperaturer fra højvakuum til middeltryk
  • Vakuum vurderet til en lækagehastighed på 1E-05 cc/sek helium
Tekniske data
Type Værktøj til fjernelse af tætningssæde til mikrokontrolventil
Til brug med (udstyr) Til mikrokontrolventil