Få mere at vide
BRAND™ Seal-R-film™ Forseglingsfilm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163698 Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
15 m
38 m
75 m
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
500 mm
Artikelnummer. 16425314
Brand: BRAND™ 701620
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke mere spild, fordampning og forurening! Seal-R-film™ forseglingsfilm forsegler bægerglas, kolber og andre beholdere. Det passer altid, selv med uregelmæssige former.
  • Forseglingsfilmen kan strækkes til tre gange dens oprindelige længde.
  • Seal-R-film™ passer altid, selv med uregelmæssige former.
  • For sporbarhed har hver rulle en partiidentifikation.
  • Med BRAND skærer til forsegling af film du kan skære ruller med bredder på 50 og 100 mm effektivt og økonomisk og opbevare dem rent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varebeskrivelse BRAND Seal-R-film™ tætningsfilm, længde 38m, bredde 100mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) 38 m
Materiale Mineralvoks, polyolefin
Til brug med (udstyr) bægerglas, kolber og andre beholdere