Få mere at vide
BRAND™ Seal-R-film™ Forseglingsfilm
Shop alle Brand produkter
Længde (metrisk):
15 m
38 m
75 m
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
500 mm
Beskrivelse
- Forseglingsfilmen kan strækkes til tre gange dens oprindelige længde.
- Seal-R-film™ passer altid, selv med uregelmæssige former.
- For sporbarhed har hver rulle en partiidentifikation.
- Med BRAND skærer til forsegling af film du kan skære ruller med bredder på 50 og 100 mm effektivt og økonomisk og opbevare dem rent.
Tekniske data
Tekniske data
| Varebeskrivelse | BRAND Seal-R-film™ tætningsfilm, længde 15m, bredde 500mm |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |
| Længde (metrisk) | 15 m |
| Materiale | Mineralvoks, polyolefin |
| Til brug med (udstyr) | bægerglas, kolber og andre beholdere |