Få mere at vide
BRAND™ Seal-R-film™ Forseglingsfilm
Artikelnummer. 16435314 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
38 m
75 m
Bredde (metrisk):
50 mm
100 mm
500 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
16435314 75 m 50 mm
16425314 38 m 100 mm
16445314 75 m 100 mm
16455314 15 m 500 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16435314 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 701622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    289.56 DKK / 75m
    Spare 8.44 DKK
    2% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ikke mere spild, fordampning og forurening! Seal-R-film™ forseglingsfilm forsegler bægerglas, kolber og andre beholdere. Det passer altid, selv med uregelmæssige former.
  • Forseglingsfilmen kan strækkes til tre gange dens oprindelige længde.
  • Seal-R-film™ passer altid, selv med uregelmæssige former.
  • For sporbarhed har hver rulle en partiidentifikation.
  • Med BRAND skærer til forsegling af film du kan skære ruller med bredder på 50 og 100 mm effektivt og økonomisk og opbevare dem rent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Film
Bredde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 75 m
Materiale Mineralvoks, polyolefin
Til brug med (udstyr) bægerglas, kolber og andre beholdere