Beskrivelse
- Forseglingsfilmen kan strækkes til tre gange dens oprindelige længde.
- Seal-R-film™ passer altid, selv med uregelmæssige former.
- For sporbarhed har hver rulle en partiidentifikation.
- Med BRAND skærer til forsegling af film du kan skære ruller med bredder på 50 og 100 mm effektivt og økonomisk og opbevare dem rent.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Film |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Længde (metrisk) | 38 m |
| Materiale | Mineralvoks, polyolefin |
| Til brug med (udstyr) | bægerglas, kolber og andre beholdere |