Få mere at vide
Lonza™ SeaKem™ LE Agarose
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Hver gel opløser DNA skarpt og giver ensartet opløsning fra parti til parti
- Agarose har ingen påviselig DNase- eller RNase-aktivitet
- Danner stærke geler med lav baggrund på ethidiumbromid, SYBR™ Grøn, eller GelStar™ farvning
- Analysecertifikat udleveres
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Agarose Gel Kassette |
| Til brug med (applikation) | Ouchterlony og radial immundiffusion (RID) |
| Mængde | 1 kg |