Få mere at vide
SeaKem™ LE Agarose, Lonza™
Mængde:
25 g
100 g
125 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Hver
Beskrivelse
- Til DNA-analyse/blotting
- Molekylærbiologi klasse
- EEO 0,09 0,–13
- Geleringstemperatur 36°± 1,5 °C
- DNase/RNase-fri
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SeaKem LE Agarose |
| Mængde | 25 g |