Få mere at vide
SeaKem™ LE Agarose, Lonza™
Artikelnummer. 11570717
Mængde:
25 g
100 g
125 g
500 g
Pakningsstørrelse:
25g
500g
Hver
Artikelnummer. 11570717
Brand: Lonza 50000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til rutineanalyse af nukleinsyrer ved gelelektroforese og blotting. SeaKem™ LE Agarose opløser DNA skarpt og giver ensartet opløsning fra lot-til-lot.
  • Til DNA-analyse/blotting
  • Molekylærbiologi klasse
  • EEO 0,09 0,–13
  • Geleringstemperatur 36°± 1,5 °C
  • DNase/RNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SeaKem LE Agarose
Mængde 125 g