Få mere at vide
SeaKem™ GTG™ Agarose, Lonza™
Artikelnummer. 11560727
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11560727
Brand: Lonza 50075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Standard geleringstemperatur. Lonza SeaKem™ GTG™ Agarose er specifikt designet til præparativ DNA-elektroforese og testet for tilstedeværelse af proteaser, ligaser og nukleaser.
  • Høj gelstyrke agarose, der opløser DNA-fragmenter større end 1.000 bp
  • DNA udvundet fra agarosegeler fordøjes og ligeres pålideligt
  • Ydeevnetestet for at sikre fuldstændig kompatibilitet med rutinemæssige molekylærbiologiske teknikker
  • Ydeevnecertifikat indeholdende slutbrugstestoplysninger leveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 kg