Få mere at vide
Havsand, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10780385 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10780385 1 kg 1kg
10070682 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780385 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0330/60
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
O2Si, CAS-nummer-14808-60-7, aerosil, cristobalit, diatoméjord, infusorial jord, kvarts, silica, silica, amorf, siliciumsyreanhydrid, siliciumdioxid, tridymit, 5kg, 2230 grader.C, CHE85630BI:085630BI:305630BI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N, dioxosilan, 1610 grader C, 11232, 60.083
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC navn dioxosilan
SMIL O=[Si]=O
Specifications
Kogepunkt 2230 °C
Smeltepunkt 1610 °C
Farve Beige
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Formel vægt 60,08g/mol
Emballage Plast pulver krukke