Få mere at vide
Havsand, syrevasket og kalcineret til laboratoriebrug og DAB , Chem Lab
Artikelnummer. 15949296
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15949296 1 kg 1kg
16234291 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15949296 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.2631.1000
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 14808-60-7
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn silandion
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Farve Grå
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Grad Analyser
Tab ved tænding < 0.05%
Emballage Polyethylen
Tæthed 2,66 g/cm3