Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Havsand
Artikelnummer. 12706561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Type:
Havsand
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12706561 Havsand Hver
1 options
Artikelnummer. 12706561 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 727423
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bruges til at forberede kolonner til brug ved lavtryksflashkromatografi. Macherey-Nagel™ Sea Sand er syrevasket og calcineret, og fås i 1 kg flaske.
Ved pakning af en kolonne til brug ved lavtryksflashkromatografi skal brugerne sikre, at adsorbenten ikke kan skylles ud af kolonnen, og at adsorbenten ikke bliver suspenderet i eluenten. Havsand placeres over og under silicaen for at sikre et stabilt gelbed.
  • En pude af glasfibervat lægges foran vandhanen og et lag havsand (ca. 0,5 1,0 –cm) fyldes ud over den.
  • Derefter pakkes den tørre adsorbent ind i kolonnen og bundfældes, indtil den danner et stabilt gelleje
  • Silicalejet er dækket med endnu et lag havsand (ca. 0,5 –1,0 cm) for at undgå suspension af silicaoverfladen
Tekniske data
Materiale Havsand, syrevasket og brændt
Type Havsand
Til brug med (applikation) Lavtryks flashkromatografi
Til brug med (udstyr) Flashkromatografiglassøjler