Få mere at vide
Hoefer™ SE640 Wide-Mini lodret elektroforeseenhed
Description
Includes
- Grundpakke: Nedre bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode og anodeelektrodefinne, 3 sæt glasplader (18 x 8 cm), fire 8 cm klemmesamlinger, 6 knast, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, Spacer-Mate justeringsskabelon, Wonder tool Wedge-plade Separationsskabelon.
- Komplet pakke: Nedre bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode og anodeelektrodefinne, 3 sæt glasplader (18 x 8 cm), fire 8 cm klemmesamlinger, 6 knaster, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, Spacer-Mate justeringsskabelon, Wonder Wedge-Se-pladeadskillelsesværktøj, 1, Wonder Wedge-5-pladeadskillelsesværktøj, 1 mm. to sæt 1,5 mm tykke (2 cm brede) afstandsstykker.
De Hoefer Wide-Mini Vertical Electrophoresis-enhed tilbyder ekstra bredformat ideel til hurtige, høje gennemløbsløb. Med tilbehørsdeleplade kan du gennemføre en kørsel på op til 112 prøver på så lidt som 40 minutter.
- Maksimal glaspladestørrelse 18 x 8 cm, tillader hurtig screening af op til 112 prøver ad gangen
- Designet tillader geler at blive omgivet ensartet af buffer, så varmeafledning er effektiv; båndene er skarpe, og banerne er lige
- Passer til denaturerende eller native polyacrylamidgeler
- Kør op til fire anden dimensions geler, der sagsøger IEF-strimler eller rørgeler
- Ideel til optimering af 2DE-protokoller
- Opbevaringstemperatur: +15 °C til 30 °C
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Oversigt | Wide-Mini Vertikal Elektroforeseenhed, Basic |
| Type | Mini vertikal elektroforeseenhed, grundlæggende |
| Fugtighedsområde | Op til 80 % |
| Inkluderer | Nedre bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode- og anodeelektrodefinne, 3 sæt glasplader (18 x 8 cm), fire 8 cm klemmesamlinger, 6 knaster, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, spacer-mate justeringsskabelon, mirakel-gel-forseglingsværktøj og bobleseparationsværktøj for niveaukile |
| Temperatur (engelsk) Maksimum | 113 °F |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 45°C |
| Temperatur (metrisk) opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Bredde (engelsk) | 12,59 tommer. |
| Bredde (engelsk) Gel | 7,08''. |
| Show More |