Få mere at vide
Hoefer™ SE640 Wide-Mini lodret elektroforeseenhed
Artikelnummer. 11915358
Skift visning
Type:
Mini vertikal elektroforeseenhed, grundlæggende
Mini vertikal elektrohoreseenhed, komplet
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type unitSize
11915358 Mini vertikal elektrohoreseenhed, komplet Hver
11985408 Mini vertikal elektroforeseenhed, grundlæggende Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11915358 Leverandør Hoefer™ Leverandørnr. SE640151.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11610.00 DKK
    10971.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 638.84 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Grundpakke: Nedre bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode og anodeelektrodefinne, 3 sæt glasplader (18 x 8 cm), fire 8 cm klemmesamlinger, 6 knast, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, Spacer-Mate justeringsskabelon, Wonder tool Wedge-plade Separationsskabelon.
  • Komplet pakke: Nedre bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode og anodeelektrodefinne, 3 sæt glasplader (18 x 8 cm), fire 8 cm klemmesamlinger, 6 knaster, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, Spacer-Mate justeringsskabelon, Wonder Wedge-Se-pladeadskillelsesværktøj, 1, Wonder Wedge-5-pladeadskillelsesværktøj, 1 mm. to sæt 1,5 mm tykke (2 cm brede) afstandsstykker.
Wide-mini system, ideelt til hurtig screening af flere prøver
De Hoefer Wide-Mini Vertical Electrophoresis-enhed tilbyder ekstra bredformat ideel til hurtige, høje gennemløbsløb. Med tilbehørsdeleplade kan du gennemføre en kørsel på op til 112 prøver på så lidt som 40 minutter.
  • Maksimal glaspladestørrelse 18 x 8 cm, tillader hurtig screening af op til 112 prøver ad gangen
  • Designet tillader geler at blive omgivet ensartet af buffer, så varmeafledning er effektiv; båndene er skarpe, og banerne er lige
  • Passer til denaturerende eller native polyacrylamidgeler
  • Kør op til fire anden dimensions geler, der sagsøger IEF-strimler eller rørgeler
  • Ideel til optimering af 2DE-protokoller
  • Opbevaringstemperatur: +15 °C til 30 °C
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Oversigt Bred-mini vertikal elektroforeseenhed, komplet
Type Mini vertikal elektrohoreseenhed, komplet
Fugtighedsområde Op til 80 %
Inkluderer Nedre bufferkammer (tank), sikkerhedslåg med ledninger, øvre bufferkammer med katode- og anodeelektrodefinne, 3 sæt glasplader (18 x 8 cm), fire 8 cm klemmesamlinger, 6 knaststykker, dobbelt gelstøbestativ med nivelleringsbase og niveau, bufferdæmning, spacer-mate justeringsskabelon, vidunderkile-, secom-pladeadskillelsesværktøj, 1 vidunderkile-, secom-brønd 1,5 mm tykke afstandsstykker
Temperatur (engelsk) Maksimum 113 °F
Temperatur (metrisk) Maksimum 45°C
Temperatur (metrisk) opbevaring 15 °C til 30 °C
Tykkelse (engelsk) Spacer 0,05 tommer.
Tykkelse (metrisk) afstandsstykke 0.15 cm
Bredde (engelsk) 12,59 tommer.
Bredde (engelsk) Gel 7,08''.
Bredde (metrisk) 32 cm
Bredde (metrisk) Gel 18 cm
Højde (engelsk) 11,41 tommer.
Højde (engelsk) Gel 3,14 tommer.
Højde (metrisk) 29 cm
Dybde (engelsk) 5,51 tommer
Dybde (metrisk) 14 cm
Spænding 1000 V
Watt 50 w
Strømstyrke 500 mA