Få mere at vide
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophorese System Reservedele: Afstandsstykker
Artikelnummer. 10668285 Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0.1 cm
0.15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10668285
Brand: Cytiva SE2619T21.0
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (udstyr) SE 250, SE 260 Mini Format lodret gelelektroforeseenhed
Type T-formet afstandsstykke
Tykkelse (engelsk) 0,03 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.1 cm
Længde (metrisk) 1.05 cm