Få mere at vide
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophorese System Reservedele: Afstandsstykker
Shop alle Cytiva produkter
Tykkelse (metrisk):
0,1 cm
0,15 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | SE 250, SE 260 Mini Format lodret gelelektroforeseenhed |
| Type | T-formet afstandsstykke |
| Tykkelse (engelsk) | 0,05 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0,15 cm |
| Længde (metrisk) | 1.05 cm |