Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Se-methylseleno-L-cystein, 98 %
Artikelnummer. 10167463 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10167463 1 g Glasflaske 1g
10096383 50 mg Glasflaske 50mg
10125370 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10167463 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 300640010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182,092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26046-90-2
Molekylær formel C4H9NO2Se
Molekylvægt (g/mol) 182.092
MDL nummer MFCD00800565
InChI nøgle XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
Synonym methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
PubChem CID 147004
ChEBI CHEBI:27812
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylselanylpropansyre
SMIL C[Se]CC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Se-methylseleno-L-cysteine
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 182.08
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Pulver