missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
SE 563, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SE 563 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H17ClF3NO3/c1-29-17-7-4-15(5-8-17)13-27-19-9-6-16(23)12-18(19)21(22(24,25)26,30-20(27)28)11-10-14-2-3-14/h4-9,12,14H,2-3,13H2,1H3/t21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 435.0849 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?