Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SDZ WAG 994
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18075552
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18075552 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18075552 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2465/10
Potent, selective A1 agonist
Potent and selective A1 adenosine receptor agonist (Ki values are 23, > 10000 and 25000 nM for A1, A2A and A2B receptors respectively). Causes a sustained fall in blood pressure and heart rate in spontaneous hypertensive rats and inhibits adenosine deaminase-stimulated lipolysis in rat adipocytes (Ki = 8 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SDZ WAG 994
CAS 130714-47-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C17H25N5O4
Formel vægt 363.41
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 363.418