missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SDZ NKT 343
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18015042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18015042 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2394/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Highly selective, human NK1 antagonist

Highly selective human tachykinin NK1 receptor antagonist (IC50 values are 0.62 and 451 nM for human and rat receptors respectively) that displays > 130-fold selectivity over human NK2 and NK3 receptors. Potently antagonizes SP-induced Ca2+ efflux in vitro and inhibits mechanical hyperalgesia in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 180046-99-5
Mængde 10 mg
Produkttype SDZ NKT 343
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 579.657
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.