Få mere at vide
SDZ 285-428, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H20ClN3O/c25-22-12-10-19(11-13-22)18-6-8-21(9-7-18)24(29)27-16-23(28-15-14-26-17-28)20-4-2-1-3-5-20/h1-15,17,23H,16H2,(H,27,29) |
| Formel vægt | 401.13 |