missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SDZ 285-428, TRC

Artikelnummer. 30412218
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412218 5 mg
30420570 10 mg
30418695 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412218 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2111135MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 174262-13-6
Molekylær formel C24H20ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 401.89
Synonym SDZ 285428, 4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide
IUPAC navn N-(2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl)-4'-chloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide
SMIL O=C(C1=CC=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1)NCC(N3C=NC=C3)C4=CC=CC=C4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-Chloro-N-[2-(1H-imidazol-1-yl)-2-phenylethyl][1,1'-biphenyl]-4-carboxamide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H20ClN3O/c25-22-12-10-19(11-13-22)18-6-8-21(9-7-18)24(29)27-16-23(28-15-14-26-17-28)20-4-2-1-3-5-20/h1-15,17,23H,16H2,(H,27,29)
Formel vægt 401.13
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.