Få mere at vide
SDZ 220-581, MedChemExpress
Beskrivelse
SDZ 220-581 is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SDZ 220-581 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 174575-17-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H17ClNO5P |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 8.57 mg/mL (23.18 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2 |
| Vis mere |