Få mere at vide
SDZ 220-581 Ammonium salt, MedChemExpress
Beskrivelse
SDZ 220-581 Ammonium salt is an orally active, potent, competitive NMDA receptor antagonist with pKi value of 7.7.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SDZ 220-581 Ammonium salt |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 179411-94-0 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H20ClN2O5P |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| SMIL | ClC1=CC=CC=C1C2=CC(C[C@H](N)C(O)=O)=CC(CP(O)(O)=O)=C2.N |
| Molekylvægt (g/mol) | 386.77 |
| Vis mere |