Få mere at vide
SDS-opløsning, 20 % natriumdodecylsulfatopløsning, molekylærbiologi/elektroforese, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
SDS-opløsning, 20% natriumdodecylsulfatopløsning, molekylærbiologi/elektroforese
- DNase, RNase og proteasefri forblandet opløsning indeholdende 20 % SDS til proteinekstraktion og DNA-ekstraktionsprocedurer
- Reducer forberedelsestiden ved at bruge denne færdiglavede SDS-opløsning
- SDS er et almindeligt anvendt detergent til proteinrensning, polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) og andre molekylærbiologiske anvendelser
- SDS bruges også til at forstyrre cellemembraner og dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprocedurer
- Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
Tekniske data
Tekniske data
| Absorbans | 0,4 maks. (0,1% opløsning) ved 230nm, 0,1 max (0,1% opløsning) ved 280 nm |
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 20% løsning |
| Fysisk form | Væske |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Tæthed | 1.01g/cm³ |
| Koncentration | 19,5 til 20,5 % |
| Mængde | 200 mL |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.