Få mere at vide
SDS-opløsning, 20 % natriumdodecylsulfatopløsning, molekylærbiologi/elektroforese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10607443
Skift visning
Mængde:
200 mL
1 L
Emballage:
Nalgene Poly flaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
200ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607443 1 L Nalgene Poly flaske 1 L
10607633 200 mL Poly flaske 200ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10607443 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP13111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00 DKK
    451.50 DKK / 1 L
    Spare 92.50 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 151-21-3 | Molekylformel: C12H25NaO4S | Molekylvægt: 288,38 g/mol
SDS-opløsning, 20% natriumdodecylsulfatopløsning, molekylærbiologi/elektroforese
  • DNase, RNase og proteasefri forblandet opløsning indeholdende 20 % SDS til proteinekstraktion og DNA-ekstraktionsprocedurer
  • Reducer forberedelsestiden ved at bruge denne færdiglavede SDS-opløsning
  • SDS er et almindeligt anvendt detergent til proteinrensning, polyacrylamidgelelektroforese (PAGE) og andre molekylærbiologiske anvendelser
  • SDS bruges også til at forstyrre cellemembraner og dissociere nukleinsyre-proteinkomplekser i DNA-ekstraktionsprocedurer
  • Kun beregnet til forskningsbrug; ikke til diagnostiske formål for mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 151-21-3 , 7732-18-5
Molekylær formel C12H25NaO4S
Molekylvægt (g/mol) 288.38
MDL nummer MFCD00036175
InChI nøgle DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMIL [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifica
Absorbans 0,4 maks. (0,1% opløsning) ved 230nm, 0,1 max (0,1% opløsning) ved 280 nm
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate
Farve Farveløs
Navn note 20% løsning
Fysisk form Væske
Kogepunkt 100 °C
Tæthed 1.01g/cm³
Koncentration 19,5 til 20,5 %
Mængde 1 L
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage Nalgene Poly flaske
Renhedsgrad noter DNase-, RNase- og Protease-fri
Analyseprocentområde (som fedtalkoholsulfat): ≥99%
Lineær formel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
IUPAC navn sodium dodecyl sulfate
Formel vægt 288.38
Procent renhed ≥99%
Grad Elektroforese/Molekylærbiologi
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.