Få mere at vide
Melford SDS, Pulver
Artikelnummer. p-200087055
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 30018375
Brand: Melford L22010250.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SDS, Powder
CAS 151-21-3
Mængde 250 g
Molekylær formel C12H25NaO4S