Få mere at vide
Melford SDS, Pulver
Beskrivelse
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Dodecyl Sulfate |
| CAS | 151-21-3 |
| Mængde | 5 kg |
| Molekylær formel | C12H25NaO4S |
| Synonym | SDS |