Få mere at vide
Melford SDS, Pulver
Artikelnummer. 30018378
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018378 5 kg
30018375 250 g
30018374 1 kg
30018376 25 kg
30018373 100 g
30018377 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018378 Leverandør Melford Leverandørnr. L220105000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Dodecyl Sulfate
CAS 151-21-3
Mængde 5 kg
Molekylær formel C12H25NaO4S
Synonym SDS