Få mere at vide
Melford SDS, Pulver
Beskrivelse
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SDS, Powder |
| CAS | 151-21-3 |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | C12H25NaO4S |