Få mere at vide
Melford SDS, Pulver
Artikelnummer. 30018375
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018375 250 g
30018374 1 kg
30018376 25 kg
30018373 100 g
30018378 5 kg
30018377 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018375 Leverandør Melford Leverandørnr. L22010250.0
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Ionisk detergent til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SDS, Powder
CAS 151-21-3
Mængde 250 g
Molekylær formel C12H25NaO4S