Få mere at vide
Melford SDS piller
Artikelnummer. 30018384
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018384 500 g
30018383 1 kg
30018382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018384 Leverandør Melford Leverandørnr. L22040500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Nye mikropellets tillader praktisk vejning og håndtering uden rod og lugt af? pulvere.
Nye mikropellets tillader praktisk vejning og håndtering uden rod og lugt af pulver. SDS med høj renhed er fri for tilsætningsstoffer. Let at opløse i vand til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SDS, Pellets
CAS 151-21-3
Mængde 500 g
Molekylær formel C12H25NaO4S