Få mere at vide
Melford SDS piller
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Beskrivelse
Nye mikropellets tillader praktisk vejning og håndtering uden rod og lugt af? pulvere.
Nye mikropellets tillader praktisk vejning og håndtering uden rod og lugt af pulver. SDS med høj renhed er fri for tilsætningsstoffer. Let at opløse i vand til denaturering af proteiner før gelelektroforese.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SDS, Pellets |
| CAS | 151-21-3 |
| Mængde | 100 g |
| Molekylær formel | C12H25NaO4S |