Få mere at vide
Cytiva SDS-SIDE oprydningssæt
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
70g
Beskrivelse
Indeholder
Præcipitant, 15 ml; Co-præcipitant, 15 ml; Vaskebuffer, 50 ml; Vasketilsætning, 250 μL; buffer I, 2 ml; puffer II, 500 μl; Prøvebuffer, 2,5 ml
- Udfælder proteiner kvantitativt, mens forstyrrende stoffer efterlades i opløsning
- Leverer kvantitativt udbytte på mindre end to timer
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 219° til 220 °C |
| Farve | Farveløs |
| Produkttype | SDS SIDE Oprydningssæt |
| Form | Væske |
| Sættets indhold | 15 mL udfældningsmiddel, 15 mL samtidig udfældningsmiddel, 50 mL μvaskebuffer, 250 L vaskeadditiv, 2 mL Buffer I, μ500 L Buffer II, 2,5 mL prøvebuffer, hurtig referencekort, instruktioner |
| Smeltetemperatur | 168,5 °C |
| Molekylvægt (g/mol) | 121.13 |
| Mængde | 1 sæt |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |
| Tilstrækkelig til | 50 prøver på mindre end 100 μL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- SDS-PAGE Clean-Up Kit, 50 samples'
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
- P235-Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium hydroxide, trometamol, sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3, 12-dihydroxy-, monosodium sal