Få mere at vide
SDS-PAGE Buffer, 5X Pulver, Elektroforese, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10618203
Skift visning
Mængde:
92 g
Pakningsstørrelse:
92g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10618203 92 g 92g
1 options
Artikelnummer. 10618203 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP139892
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
  • Blanding af tris-glycin-SDS (TGS) til elektroforesebuffer
  • Tris-glycin-SDS er den mest almindeligt anvendte løbebuffer til SDS-PAGE
  • Forvejede og færdigblandede ingredienser til fremstilling af 1L 5X tris-glycin-SDS-buffer
  • Eliminerer behovet for at veje ingredienser - opløs blot pulver i rent vand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris-Glycine-SDS
CAS 56-40-6, 77-86-1, 151-21-3
Farve Hvid
pH 8.3
Fysisk form Fast stof
Mængde 92 g
Emballage Ravfarvet glasflaske
Synonym TGS Buffer
Grad Elektroforese
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SDS-PAGE-Buffer Mix
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.