Få mere at vide
Melford SDS, 20% løsning
Artikelnummer. 30018385
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30018385 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30018385 Leverandør Melford Leverandørnr. L23100500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Steril filtreret
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale SDS, 20% Solution
CAS 151-21-3, 7732-18-5
Mængde 500 ml
Molekylær formel C12H25NaO4S