missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

SDHC Antibody [Janelia Fluor« 549], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30498882 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498882 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30498882 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP337905JF549

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

SDHC Polyclonal antibody specifically detects SDHC in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen SDHC
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias Integral membrane protein CII-3, mitochondrial, PGL3, QPs1, QPs-1, SDH3, succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kD, succinate dehydrogenase complex, subunit C, integral membrane protein, 15kDa, succinate-ubiquinone oxidoreducatase cytochrome B large subunit
Værtsarter Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human SDHC (NP_002992.1).,, Sequence:, MAALLLRHVGRHCLRAHFSPQLCIRNAVPLGTTAKEEMERFWNKNIGSNRPLSPHITIYSWSLPMAMSICHRGTGIALSAGVSLFGMSALLLPGNFESYL
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6391
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.