Få mere at vide
Invitrogen™ Mus SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA Kit
Beskrivelse
Musen SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA kvantificerer fru SDF-1α i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms SDF-1α . Metodens princip Musen SDF-1α fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P40224 |
| Analyseområde | 9,38 til 600 pg/ml |
| Assay følsomhed | 3 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 3 pg/ml til 600 pg/ml |
| Oversigt | SDF-1 alpha CXCL12 ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musearter, Streptavidin-HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetode, enzymforbundet immunosorbent-assay designet til kvantificering og påvisning af SDF-1 alfa CXCL12 i prøver ved hjælp af en mikropladerea |
| Detekterbare analytter | SDF-1 alpha CXCL12, mus SDF-1 |
| Assay | Fastfase sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produkttype | ELISA |
| Vis mere |