Få mere at vide
Invitrogen™ Mus SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA Kit
Artikelnummer. 15445253
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15445253
Brand: Invitrogen™ EMCXCL12
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Musen SDF-1 alpha/CXCL12 ELISA kvantificerer fru SDF-1α i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms SDF-1α . Metodens princip Musen SDF-1α fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
CXCL12 er et stromalcelle-afledt alfa-kemokin-medlem af den interkrine familie. Dette genprodukt og dets receptor CXCR4 kan aktivere lymfocytter og er blevet impliceret i metastasering af nogle kræftformer såsom brystkræft. Mutationer i dette gen er forbundet med resistens over for human immundefektvirus type 1-infektioner. Multiple transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for dette gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P40224
Analyseområde 9,38 til 600 pg/ml
Assay følsomhed 3 pg/mL
Kalibreringsområde 3 pg/ml til 600 pg/ml
Oversigt SDF-1 alpha CXCL12 ELISA Kit, 96 analyser, 1 kit, musearter, Streptavidin-HRP-konjugat, kolorimetrisk detektionsmetode, enzymforbundet immunosorbent-assay designet til kvantificering og påvisning af SDF-1 alfa CXCL12 i prøver ved hjælp af en mikropladerea
Detekterbare analytter SDF-1 alpha CXCL12, mus SDF-1
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype ELISA
Protein familie Chemokine& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Mus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha,, IL-1 alpha, IL-3
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter Mus
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 20315
Gen symbol Pbsf,Scyb12,Sdf1,Tlsf,Tpar1
Værtsarter Mus
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Pbsf, Scyb12, Sdf1, Tlsf, Tpar1
Mål CXCL12
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min