missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ SD 208
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18065912
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18065912 10 mg
18076012 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18065912 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3269/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent ATP-competitive TGF-βRI inhibitor

Potent, orally active ATP-competitive transforming growth factor-β receptor 1 (TGF-βRI) inhibitor (IC50 = 49 nM). Displays > 100-fold and > 17-fold selectivity over TGF-βRII and other common kinases respectively. Exhibits anti-inflammatory and antitumor activity. Also promotes an antiglioma immune response. Ameliorates germinal matrix hemorrhage-induced neurological deficits in neonatal rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 627536-09-8
Molekylær formel C17H10ClFN6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale SD 208
Mængde 10 mg
Formel vægt 352.75
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 352.76
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.