Få mere at vide
Tocris Bioscience™ SD 1008
Beskrivelse
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | SD 1008 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 329.35 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.352 |