missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scutellarin, TRC

Artikelnummer. 17950925
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17950925 25 mg
17914225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17950925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS20190025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27740-01-8
Molekylær formel C21 H18 O12
Molekylvægt (g/mol) 462.36
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-7-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Scutellarin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formel vægt 462.0798
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.