missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Scutellarin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16453896
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16453896 25 mg -
16419088 10 mg -
16404887 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16453896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0751

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Scutellarin, an active flavone isolated from Scutellaria baicalensis, can down-regulates the STAT3/Girdin/Akt signaling in HCC cells, and inhibits RANKL-mediated MAPK and NF-κB signaling pathway in osteoclasts. Scutellarin is active against HIV-1IIIB, HIV-1(74V) and HIV-1KM018 with EC50s of 26 μM, 253 μM and 136 μM, respectively.

Scutellarin, an active flavone isolated from Scutellaria baicalensis, can down-regulates the STAT3/Girdin/Akt signaling in HCC cells, and inhibits RANKL-mediated MAPK and NF-κB signaling pathway in osteoclasts. Scutellarin is active against HIV-1IIIB, HIV-1(74V) and HIV-1KM018 with EC50s of 26 μM, 253 μM and 136 μM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Scutellarin
CAS 27740-01-8
Farve Light Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18O12
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (216.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3C(O)=O)=C4O)C2=C4O
Molekylvægt (g/mol) 462.36
Formel vægt 462.36
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.