missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Scutellarin, MedChemExpress
Beskrivelse
Scutellarin, an active flavone isolated from Scutellaria baicalensis, can down-regulates the STAT3/Girdin/Akt signaling in HCC cells, and inhibits RANKL-mediated MAPK and NF-κB signaling pathway in osteoclasts. Scutellarin is active against HIV-1IIIB, HIV-1(74V) and HIV-1KM018 with EC50s of 26 μM, 253 μM and 136 μM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Scutellarin |
| CAS | 27740-01-8 |
| Farve | Light Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H18O12 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (216.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3C(O)=O)=C4O)C2=C4O |
| Molekylvægt (g/mol) | 462.36 |
| Formel vægt | 462.36 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?