Få mere at vide
Scutellarein Tetramethyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methoxysalvigenin |
| CAS | 1168-42-9 |
| Molekylær formel | C19 H18 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Scutellarein tetramethyl ether, 4',5,6,7-Tetramethoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c1-21-12-7-5-11(6-8-12)14-9-13(20)17-15(25-14)10-16(22-2)18(23-3)19(17)24-4/h5-10H,1-4H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5,6,7-trimethoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.34 |
| Formel vægt | 342.1103 |